4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 550 SEK
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₃BrN₄
Smältpunkt: 254 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173661
CAS nummer: 94741-70-5