1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR12169-5G OR12169-10G OR12169-1G
APOSOR12169-5GEA 4650 SEK
APOSOR12169-5G APOSOR12169-10G APOSOR12169-1G
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₂₃H₂₇NO₃
MW: 365,48 g/mol
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027174
CAS nummer: 952182-64-8