5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-6-bromopicolinonitrile
OR12165-1G OR12165-250MG
APOSOR12165-1GEA 6425 SEK
APOSOR12165-1G APOSOR12165-250MG
5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,03 g/mol
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027188
CAS nummer: 849353-22-6