5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-piperidin-1-ylbenzonitrile
OR12156-1G OR12156-5G
APOSOR12156-1GEA 1125 SEK
APOSOR12156-1G APOSOR12156-5G
5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₂
MW: 231,26 g/mol
Smältpunkt: 56…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05365582
CAS nummer: 32188-75-3