N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Methylamino)-3-nitropyridine
OR12147-1G OR12147-5G
APOSOR12147-1GEA 855 SEK
APOSOR12147-1G APOSOR12147-5G
N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00223335
CAS nummer: 4093-88-3