6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 SEK
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1601 g/mol
Smältpunkt: 227…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03305368
CAS nummer: 81115-43-7