Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 7700 SEK
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂S
Smältpunkt: 59…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04125151
CAS nummer: 166392-24-1