5-(Chloromethyl)uracil
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 225 SEK
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Smältpunkt: >350 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00218445
CAS nummer: 3590-48-5