Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12127-1G OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA 430 SEK
APOSOR12127-1G APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01877551
CAS nummer: 56850-91-0