5-Bromo-2-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 1175 SEK
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-methoxypyridine
5-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Kokpunkt: 80 °C/12mmHg
Densitet: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318952
CAS nummer: 13472-85-0