1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR12110-1G OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA 1450 SEK
APOSOR12110-1G APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smältpunkt: 210…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01720969
CAS nummer: 62868-39-7