3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 175 SEK
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,035 g/mol
Smältpunkt: 190…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659023
CAS nummer: 23616-57-1