Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1210-25G
OR1210-100G
OR1210-500G
APOSOR1210-25GEA
275
SEK
APOSOR1210-25G
APOSOR1210-100G
APOSOR1210-500G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Smältpunkt: 171…176 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00622441 CAS nummer: 118452-04-3 |