Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-4-carboxylate
OR12090-1G OR12090-5G
APOSOR12090-1GEA 1250 SEK
APOSOR12090-1G APOSOR12090-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Smältpunkt: 173…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689777
CAS nummer: 76263-11-1