Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12086-1G OR12086-250MG OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 550 SEK
APOSOR12086-1G APOSOR12086-250MG APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel: C₇H₇IN₂O₄
Smältpunkt: 176…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689740
CAS nummer: 1027819-68-6