1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)imidazolidin-2-one
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 3950 SEK
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel: C₉H₈Cl₂N₂O
MW: 231,08 g/mol
Smältpunkt: 185…187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689734
CAS nummer: 52420-29-8