6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverantör: Apollo Scientific
OR12075-1G OR12075-5G
APOSOR12075-1GEA 1625 SEK
APOSOR12075-1G APOSOR12075-5G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
MW: 368,2 g/mol
Smältpunkt: 282…284 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689701
CAS nummer: 937601-65-5