6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Leverantör: Apollo Scientific
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 7025 SEK
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formel: C₈H₅Cl₂N₃O₂
MW: 246,05 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689792
CAS nummer: 177944-61-5