5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR12065-10G
OR12065-1G
OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA
1275
SEK
APOSOR12065-10G
APOSOR12065-1G
APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Smältpunkt: 127…128 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07786313 CAS nummer: 27032-63-9 |