2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 295 SEK
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Smältpunkt: 51…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272200
CAS nummer: 49669-13-8