3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverantör: Apollo Scientific
OR12047-1G OR12047-5G
APOSOR12047-1GEA 2125 SEK
APOSOR12047-1G APOSOR12047-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂OS
Smältpunkt: 344…346 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689700
CAS nummer: 937601-63-3