3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverantör: Apollo Scientific
OR12045-1G OR12045-5G
APOSOR12045-1GEA 1625 SEK
APOSOR12045-1G APOSOR12045-5G
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347,24 g/mol
Smältpunkt: 312…314 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00175729
CAS nummer: 883042-74-8