4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 4875 SEK
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₃H₂₂O₄
MW: 362.43 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689784
CAS nummer: 937602-07-8