3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 3450 SEK
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formel: C₂₃H₂₂O₄
MW: 362,43 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689783
CAS nummer: 937602-05-6