3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
OR12027-10G OR12027-1G OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA 15850 SEK
APOSOR12027-10G APOSOR12027-1G APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Formel: C₂₃H₂₂O₄
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689766
CAS nummer: 937601-88-2