3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 275 SEK
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kokpunkt: 191 °C/50mmHg
Smältpunkt: 100…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003368
CAS nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9