4-Nitrobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 585 SEK
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyde 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Smältpunkt: 103…106 °C
Densitet: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007346
CAS nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5