3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 325 SEK
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₈O₂
Kokpunkt: 215 °C
Densitet: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00101764
CAS nummer: 7686-77-3