2,5-Dibromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR12002-100G
OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA
295
SEK
APOSOR12002-100G
APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Kokpunkt: 235 °C Smältpunkt: 92…95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006221 CAS nummer: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |