1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 175 SEK
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrCl₂NO₂
MW: 270,9000 g/mol
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07780670
CAS nummer: 93361-94-5