Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11997-1G OR11997-5G
APOSOR11997-1GEA 2225 SEK
APOSOR11997-1G APOSOR11997-5G
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 55488-81-8