4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11965-1G
OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA
1525
SEK
APOSOR11965-1G
APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formel:
C₈H₁₀ClN₃O Smältpunkt: 149…150 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00466219 CAS nummer: 22177-92-0 |