7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 1475 SEK
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃O
Smältpunkt: 215…218 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09801017
CAS nummer: 834869-04-4