1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11953-1G
OR11953-5G
APOSOR11953-1GEA
255
SEK
APOSOR11953-1G
APOSOR11953-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formel:
C₁₈H₂₈B₂O₄ Smältpunkt: 241…245 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08276852 CAS nummer: 99770-93-1 |