5-Amino-2-chlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 2800 SEK
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorophenol
5-Amino-2-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Smältpunkt: 160 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01707858
CAS nummer: 6358-06-1