4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 260 SEK
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₅
Smältpunkt: 196…201 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04972109
CAS nummer: 33844-21-2