4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 3450 SEK
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smältpunkt: 250…256 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659839
CAS nummer: 613660-87-0