3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 620 SEK
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Smältpunkt: 125…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017348
CAS nummer: 2973-78-6