Vanillinsyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 515 SEK
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Vanillinsyra
Vanillinsyra
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smältpunkt: 210…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002551
CAS nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8