Xanthone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Xanthen-9-one, 9H-Xanthen-9-one
OR1180-100G
OR1180-500G
APOSOR1180-100GEA
1200
SEK
APOSOR1180-100G
APOSOR1180-500G
Xanthone
Xanthone
Formel:
C₁₃H₈O₂ MW: 196,21 g/mol Kokpunkt: 349…350 °C/730mmHg Smältpunkt: 174…176 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005060 CAS nummer: 90-47-1 |