2-Cyano-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
OR11740-100G OR11740-25G
APOSOR11740-100GEA 790 SEK
APOSOR11740-100G APOSOR11740-25G
2-Cyano-3-methylpyridine
2-Cyano-3-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 141 °C/38mmHg
Smältpunkt: 83…87 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190585
CAS nummer: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3