5-Methylpicolinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11739-5G OR11739-1G
APOSOR11739-5GEA 345 SEK
APOSOR11739-5G APOSOR11739-1G
5-Methylpicolinonitrile
5-Methylpicolinonitrile
Formel: C7H6N2
Kokpunkt: 140 °C/2mmHg
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200830
CAS nummer: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4