[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
OR11736-1G OR11736-5G
APOSOR11736-1GEA 0 SEK
APOSOR11736-1G APOSOR11736-5G
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181,04 g/mol
Kokpunkt: 242 °C
Densitet: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09800598
CAS nummer: 22633-44-9
UN: 3265
ADR: 8,III