2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 395 SEK
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Kokpunkt: 220 °C
Smältpunkt: 134…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011686
CAS nummer: 95-01-2