8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 5475 SEK
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smältpunkt: 247…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09800989
CAS nummer: 19407-54-6