1-Methylindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
OR11669-100G OR11669-25G
APOSOR11669-100GEA 1150 SEK
APOSOR11669-100G APOSOR11669-25G
1-Methylindole
1-Methylindole
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 237…239 °C
Densitet: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005800
CAS nummer: 603-76-9
EINECS: 210-052-5