Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11647-1G OR11647-5G
APOSOR11647-1GEA 290 SEK
APOSOR11647-1G APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09800897
CAS nummer: 178876-83-0