5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 565 SEK
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Smältpunkt: 182…187 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08275714
CAS nummer: 103878-58-6