2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11615-1G
OR11615-5G
OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA
295
SEK
APOSOR11615-1G
APOSOR11615-5G
APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183.01 g/mol Smältpunkt: 70…74 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07367879 CAS nummer: 10386-27-3 |