2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 600 SEK
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129.55 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055024
CAS nummer: 33332-28-4